missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FLJ20035 Full-length ORF (AAH20601.1, 1 a.a. - 183 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00055601-P01.25ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16151573

  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MKIMEDFTTFLRIVSKLADMNQEYQLPLSKIKFTGKECEDSQLVSHLMSCKEGRVAISPFVCLSGNFDDDLLRLETPNHVTLGTIGVNRSQAPVLLSQKFDNRGRKMSLNAYALDFYKHGSLIGLVQDNRMNEGDAYYLLKDFALTIKSISVSLRELCENEDDNVVLAFEQLSTTFWEKLNKV
Spezifikation

Spezifikation

AAH20601.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
47.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10787/FLJ20035
DDX60
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55601
FLJ20035 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MKIMEDFTTFLRIVSKLADMNQEYQLPLSKIKFTGKECEDSQLVSHLMSCKEGRVAISPFVCLSGNFDDDLLRLETPNHVTLGTIGVNRSQAPVLLSQKFDNRGRKMSLNAYALDFYKHGSLIGLVQDNRMNEGDAYYLLKDFALTIKSISVSLRELCENEDDNVVLAFEQLSTTFWEKLNKV
RUO
DDX60
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote