Learn More
R&D Systems™ Human Fibronectin DuoSet ELISA
Código de producto. 30021250
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 Kit (für 5 Platten)
missing translation for 'unitSize'
1 Set
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30021250
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ DY191805
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Human Fibronectin DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human Fibronectin DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Fibronectin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beschreibung family of interleukin 1-eta, FIL1, FIL1 eta, FIL1-(ETA), FIL1H, FILI-(ETA), IL-1 eta, IL1-ETA, IL1F8, IL-1F8, IL1F8 (Canonical product IL-1F8a), IL-1F8 (FIL1-eta), IL1H2, IL-1H2, IL36 beta, IL36B, interleukin 1 family, member 8 (eta), interleukin 1, eta, Interleukin 36, Beta, Interleukin-1 eta, interleukin-1 family member 8, Interleukin-1 homolog 2, Interleukin-1 Superfamily e, Interleukin-36 Beta
Produkttyp ELISA-Kit
Menge 1 Kit (für 5 Platten)
Spezies Human
Assay-Empfindlichkeit: 2000 ng/mL
Kreuzreaktivität Not observed
Format 96-well Strip Plate
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 2335
Probentyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Kitinhalt Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado