Learn More
Abnova™ Human FHL1 Full-length ORF (NP_001440.2, 1 a.a. - 280 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001440.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2273
Molekulargewicht 58.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16127837
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002273-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16117837
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002273-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
LIM proteins, named for 'LIN11, ISL1, and MEC3,' are defined by the possession of a highly conserved double zinc finger motif called the LIM domain.[supplied by OMIM]
Sequence: MAEKFDCHYCRDPLQGKKYVQKDGHHCCLKCFDKFCANTCVECRKPIGADSKEVHYKNRFWHDTCFRCAKCLHPLANETFVAKDNKILCNKCTTREDSPKCKGCFKAIVAGDQNVEYKGTVWHKDCFTCSNCKQVIGTGSFFPKGEDFYCVTCHETKFAKHCVKCNKAITSGGITYQDQPWHADCFVCVTCSKKLAGQRFTAVEDQYYCVDCYKNFVAKKCAGCKNPITGFGKGSSVVAYEGQSWHDYCFHCKKCSVNLANKRFVFHQEQVYCPDCAKKL
Specifications
Specifications
NP_001440.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
58.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAEKFDCHYCRDPLQGKKYVQKDGHHCCLKCFDKFCANTCVECRKPIGADSKEVHYKNRFWHDTCFRCAKCLHPLANETFVAKDNKILCNKCTTREDSPKCKGCFKAIVAGDQNVEYKGTVWHKDCFTCSNCKQVIGTGSFFPKGEDFYCVTCHETKFAKHCVKCNKAITSGGITYQDQPWHADCFVCVTCSKKLAGQRFTAVEDQYYCVDCYKNFVAKKCAGCKNPITGFGKGSSVVAYEGQSWHDYCFHCKKCSVNLANKRFVFHQEQVYCPDCAKKL
RUO
FHL1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
2273
FHL1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FHL1B/FLH1A/KYO-T/MGC111107/SLIM1/XMPMA/bA535K18.1
FHL1
Recombinant
wheat germ expression system