Learn More
Abnova™ Human FGFR1OP2 Partial ORF (NP_056448, 62 a.a. - 169 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00026127-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16145326
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: RSTLVMGIQQENRQIRELQQENKELRTSLEEHQSALELIMSKYREQMFRLLMASKKDDPGIIMKLKEQHSKIDMVHRNKSEGFFLDASRHILEAPQHGLERRHLEANQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_056448
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RSTLVMGIQQENRQIRELQQENKELRTSLEEHQSALELIMSKYREQMFRLLMASKKDDPGIIMKLKEQHSKIDMVHRNKSEGFFLDASRHILEAPQHGLERRHLEANQ
RUO
FGFR1OP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
26127
FGFR1OP2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp564O1863/HSPC123-like
FGFR1OP2
Recombinant
wheat germ expression system