Learn More
Gibco™ Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (154 aa), Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human FGF-basic is a 17.2 kDa protein consisting of 154 amino acid residues. Qualified for stem cell use. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P09038 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
| Format | Lyophilized |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 2247 |
| Molekulargewicht | 17.2 kDa |
| Name | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (154 aa), Animal-Free |
| Reinigungsverfahren | HPLC, SDS-PAGE |
| Menge | 500 μg |
| Kennzeichnung | RUO |
| Mehr anzeigen |