Learn More
Invitrogen™ Human FGF-23 ELISA Kit
Artikelnummer. 17184939
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17184939
Marke: Invitrogen™ EH189RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Human FGF-23 quantitates human FGF-23 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FGF-23.
Das Protein, das durch dieses Gen kodiert wird, ist ein Mitglied der Familie des Fibroblasten-Wachstumsfaktors. Die Mitglieder der FGF-Familie entwickeln umfassende Aktivitäten im Bereich des Mitogen- und Zellüberlebens und sind an einer Vielzahl biologischer Prozesse beteiligt, einschließlich embryonaler Entwicklung, Zellwachstum, Morphogenese, Gewebereparatur, Tumorwachstum und -invasion. Das Produkt dieses Gens hemmt den renalen tubulären Phosphattransport. Dieses Gen wurde durch seine Mutationen identifiziert, die mit autosomal dominanter hypophosphatämischer Rachitis assoziiert sind, einer vererbten Störung der Phosphatresorption. Eine abnormal hohe Expression dieses Gens wurde in der onkogenen hypophosphatämischen Osteomalazie gefunden, einer phänotypisch ähnlichen Krankheit, die durch abnormalen Phosphatmetabolismus verursacht wird. Mutationen in diesem Gen haben auch gezeigt, dass sie eine familiäre tumorale Calcinose mit Hyperphosphatämie verursachen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer ADHR; FGF; Fgf23; FGF-23; FGFN; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 23; Fibroblast growth factor 23 C-terminal peptide; Fibroblast growth factor 23 N-terminal peptide; HPDR2; HYPF; Phosphatonin; PHPTC; tumor-derived hypophosphatemia inducing factor; Tumor-derived hypophosphatemia-inducing factor; UNQ3027/PRO9828
Assay-Bereich 0,3 bis 75 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,3 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q9GZV9.
Gensymbol FGF23.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel FGF23.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min