missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human FGF-10, Recombinant Protein
E. coli Recombinant Protein
78.50 CHF - 754.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | O15520 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Control, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
Zusammensetzung | protein with 0.02% Tween 80, 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4 |
Gen-ID (Entrez) | 2255 |
Name | Human FGF-10 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17194213
|
Invitrogen™
A42546 |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
17184213
|
Invitrogen™
A42545 |
5 x 50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
17174213
|
Invitrogen™
A42544 |
5 x 5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
FGF10 is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. This protein exhibits mitogenic activity for keratinizing epidermal cells, but essentially no activity for fibroblasts, which is similar to the biological activity of FGF7. Studies of the mouse homolog of suggested that this gene is required for embryonic epidermal morphogenesis including brain development, lung morphogenesis, and initiation of lim bud formation. This protein is also implicated to be a primary factor in the process of wound healing.Spezifikation
O15520 | |
protein with 0.02% Tween 80, 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4 | |
Human FGF-10 | |
-20°C | |
AEY17; BB213776; FGF; FGF10; FGF-10; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 10; Gsfaey17; Keratinocyte growth factor 2; produced by fibroblasts of urinary bladder lamina propria | |
Human | |
Recombinant | |
≥ 90% |
Control, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
2255 | |
E. coli | |
RUO | |
FGF10 | |
Unconjugated | |
Lyophilized |