Learn More
R&D Systems™ Human Fc gamma RIIIB/CD16b (NP_000561) VersaClone cDNA
Beschreibung
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | Fc gamma RIIIB/CD16b |
| Zugriffsnummer | NP_000561 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.116 |
| Einsatztyp | 715bp |
| Gen-ID (Entrez) | 2215 |
| Gen-Alias | CD16, CD16b, CD16b antigen, Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor (CD16b), Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor for (CD16), FCG3, Fc-gamma receptor IIIb (CD 16), Fc-gamma RIII, Fc-gamma RIIIb, Fc-gamma RIII-beta, FCGR3, FCGR3B, FcgRIIIB, FcR-10, fcRIII, fcRIIIb, IGFR3, IgG Fc receptor III-1, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-B |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |
For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.