Learn More
Invitrogen™ Human Fc gamma RIIB (CD32b) His-tag, Recombinant Protein
HEK293 cells Recombinant Protein
110.00 CHF - 346.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P31994
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Zusammensetzung PBS with 0.02% Tween 80, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 2213
Name Human Fc gamma RIIB (CD32b) His-tag
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17154193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A42519
5 μg
110.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17164193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A42520
50 μg
346.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes one member of a family of immunoglobulin Fc receptor genes found on the surface of many immune response cells. The protein encoded by this gene is a cell surface receptor found on phagocytic cells such as macrophages and neutrophils, and is involved in the process of phagocytosis and clearing of immune complexes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
P31994
PBS with 0.02% Tween 80, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
Human Fc gamma RIIB (CD32b) His-tag
-20°C
<1 EU/μg
FCGR2B
Unconjugated
Lyophilized
Control, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
2213
HEK293 cells
RUO
AI528646; CD32; CD32 receptor 2; CD32 receptor 2 A; CD32 receptor 2 b; CD32A; CD32B; CDw32; F630109E10Rik; Fc fragment of IgG receptor IIb; Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32); Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor; Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32); Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32); Fc gamma receptor IIb; Fc gamma RIIb; Fc receptor, IgG, low affinity IIb; Fc[g]RII; FCG2; fc-gamma RII; fc-gamma RII-a; Fc-gamma RII-b; Fc-gamma-RII; fc-gamma-RIIa; FcgammaRIIB; fc-gamma-RIIb; FcgammaRIIB2; FcGR; FCGR2; Fcgr2a; FCGR2A1; FCGR2B; FcgRII; Fcr-2; Fcr-3; FCRII; fcRII-a; fcRII-b; FGFR2B; IGFR2; IgG Fc receptor II beta; igG Fc receptor II-b; Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II; low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b; Ly-17; Lym-1; Ly-m20; Lymphocyte antigen 17
Human
Recombinant
≥ 90%