missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Fc gamma RI (CD64) His-tag, Recombinant Protein

CHO cells Recombinant Protein

110.00 CHF - 1010.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer P12314
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control, ELISA, Functional Assay, Immunohistochemistry, Western Blot
Zusammensetzung PBS with 0.01% Tween 80, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 2209
Name Human Fc gamma RI (CD64) His-tag
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17134193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A42517
5 μg
110.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17144193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A42518
50 μg
247.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17124193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A42516
5 x 50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

CD64 (FCGR1A) encodes a protein that plays an important role in the immune response. CD64 is a high-affinity Fc-gamma receptor and is one of three related gene family members located on chromosome 1. CD64 plays an important role in the immune response and its dysfunction has been studied in cervical adenitis and tetrasomy 21.
Spezifikation

Spezifikation

P12314
PBS with 0.01% Tween 80, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
Human Fc gamma RI (CD64) His-tag
-20°C
<1 EU/μg
FCGR1A
Unconjugated
Lyophilized
Control, ELISA, Functional Assay, Immunohistochemistry, Western Blot
2209
CHO cells
RUO
AI323638; AV092959; CD64; CD64 antigen; CD64A; Fc fragment of IgG high affinity Ib receptor; Fc fragment of IgG receptor Ia; Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64); Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor for (CD64); Fc fragment of IgG, high affinity Ib, receptor for (CD64); Fc gamma receptor; Fc gamma receptor Ia; Fc receptor, IgG, high affinity I; FCG1; Fc-gamma receptor 1; Fc-gamma receptor I A1; fc-gamma RI; Fc-gamma RIA; FcgammaRI; FcgammaRIa; Fcgr1; FCGR1A; Fcgr1b; FcgRI; FCRI; FLJ18345; high affinity IgG Fc receptor, subunit beta; high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I; high-affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I; IGFR1; IgG Fc receptor I; IgG high affinity Fc receptor; IGGHAFC; RP11-196G18.2
Human
Recombinant
>95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications