Learn More
Abnova™ Human FBXO34 Partial ORF (NP_060413, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127856
Abnova™ Human FBXO34 Partial ORF (NP_060413, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127856
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127856
Marke: Abnova™ H00055030Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Members of the F-box protein family, such as FBXO34, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM]
Sequence: MHLKPYWKLQKKEHPPEVSRETQRTPMNHQKAVNDETCKASHITSSVFPSASLGKASSRKPFGILSPNVLCSMSGKSPVESSLNVKTKKNAPSATIHQGE
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060413
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55030
Molekulargewicht 36.74kDa
Name FBXO34 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MHLKPYWKLQKKEHPPEVSRETQRTPMNHQKAVNDETCKASHITSSVFPSASLGKASSRKPFGILSPNVLCSMSGKSPVESSLNVKTKKNAPSATIHQGE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CGI-301/DKFZp547C162/FLJ20725/Fbx34/MGC126434/MGC126435
Gebräuchliche Bezeichnung FBXO34
Gensymbol FBXO34
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human FBXO34 Partial ORF (NP_060413, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >