Learn More
Abnova™ Human FBXO33 Partial ORF (NP_976046, 197 a.a. - 296 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_976046
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 254170
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16132597
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00254170-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16142597
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00254170-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Members of the F-box protein family, such as FBXO33, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM]
Sequence: RNNRNLQKFSLFGDISVLQQQGSLSNTYLSKVDPDGKKIKQIQQLFEEILSNSRQLKWLSCGFMLEIVTPTSLSSLSNAVANTMEHLSLLDNNIPGNSTL
Spezifikation
Spezifikation
NP_976046
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Fbx33/c14_5247
FBXO33
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
254170
FBXO33 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RNNRNLQKFSLFGDISVLQQQGSLSNTYLSKVDPDGKKIKQIQQLFEEILSNSRQLKWLSCGFMLEIVTPTSLSSLSNAVANTMEHLSLLDNNIPGNSTL
RUO
FBXO33