Learn More
Abnova™ Human FBXO17 Partial ORF (NP_079183, 34 a.a. - 133 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_079183
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 115290
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16121477
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00115290-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131477
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00115290-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the F-box protein family which is characterized by an approximately 40 amino acid motif, the F-box. The F-box proteins constitute one of the four subunits of the ubiquitin protein ligase complex called SCFs (SKP1-cullin-F-box), which function in phosphorylation-dependent ubiquitination. The F-box proteins are divided into 3 classes: Fbws containing WD-40 domains, Fbls containing leucine-rich repeats, and Fbxs containing either different protein-protein interaction modules or no recognizable motifs. The protein encoded by this gene belongs to the Fbxs class and it contains an F-box domain. Alternative splicing of this gene results in 2 transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: PPRSLVTRCRPVCRAWRDIVDGPTVWLLQLARDRSAEGRALYAVAQRCLPSNEDKEEFPLCALARYCLRAPFGRNLIFNSCGEQGFRGWEVEHGGNGWAI
Spezifikation
Spezifikation
NP_079183
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FBG4/FBX26/FBXO26/FLJ11798/FLJ25205/Fbx17/MGC9379
FBXO17
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
115290
FBXO17 (Human) Recombinant Protein (Q01)
PPRSLVTRCRPVCRAWRDIVDGPTVWLLQLARDRSAEGRALYAVAQRCLPSNEDKEEFPLCALARYCLRAPFGRNLIFNSCGEQGFRGWEVEHGGNGWAI
RUO
FBXO17