Learn More
Abnova™ Human FBXO10 Partial ORF (XP_291314, 863 a.a. - 962 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer XP_291314
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 26267
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16138252
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026267-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16128252
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026267-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Members of the F-box protein family, such as FBXO10, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM]
Sequence: RAKALVQENIIFQGKTSKTIFQQISNNRECIMQNNKFLVFKKKSDTWRLVNPPARPHLENSLRRPSAAHNGQKVTAMATRITARVEGGYHSNRSVFCTIL
Spezifikation
Spezifikation
XP_291314
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FBX10/FLJ41992/MGC149840
FBXO10
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
26267
FBXO10 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RAKALVQENIIFQGKTSKTIFQQISNNRECIMQNNKFLVFKKKSDTWRLVNPPARPHLENSLRRPSAAHNGQKVTAMATRITARVEGGYHSNRSVFCTIL
RUO
FBXO10