Learn More
Abnova™ Human FAM9C Full-length ORF (NP_777561.1, 1 a.a. - 166 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00171484-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16129143
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MAAKDQLEVQVMAAQEMELAGKDPVSHEHEERKPVTETKEGDVTDEHGERGSFAETDEHTGVDTKELEDIAADIKEHLAAKRKRIEKIAKACSEIKNRIKNVLRTTQLKRQKRDYRISLKLPNVLEEFITDEQKDEEGDGEKEEQIKIFQEQQKRWQQDGKGTERD
Spezifikation
Spezifikation
NP_777561.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
45.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FAM9C
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
171484
FAM9C (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAAKDQLEVQVMAAQEMELAGKDPVSHEHEERKPVTETKEGDVTDEHGERGSFAETDEHTGVDTKELEDIAADIKEHLAAKRKRIEKIAKACSEIKNRIKNVLRTTQLKRQKRDYRISLKLPNVLEEFITDEQKDEEGDGEKEEQIKIFQEQQKRWQQDGKGTERD
RUO
FAM9C
Recombinant
wheat germ expression system