missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FAM96A Full-length ORF (NP_115607.1, 1 a.a. - 160 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00084191-P01.25ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16125693

  • 574.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MQRVSGLLSWTLSRVLWLSGLSEPGAARQPRIMEEKALEVYDLIRTIRDPEKPNTLEELEVVSESCVEVQEINEEEYLVIIRFTPTVPHCSLATLIGLCLRVKLQRCLPFKHKLEIYISEGTHSTEEDINKQINDKERVAAAMENPNLREIVEQCVLEPD
Spezifikation

Spezifikation

NP_115607.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
44.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ22875
FAM96A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84191
FAM96A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MQRVSGLLSWTLSRVLWLSGLSEPGAARQPRIMEEKALEVYDLIRTIRDPEKPNTLEELEVVSESCVEVQEINEEEYLVIIRFTPTVPHCSLATLIGLCLRVKLQRCLPFKHKLEIYISEGTHSTEEDINKQINDKERVAAAMENPNLREIVEQCVLEPD
RUO
FAM96A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote