Learn More
R&D Systems™ Human FAM237A/NPGL (NP_001096129.1) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | FAM237A/NPGL |
| Zugriffsnummer | NP_001096129.1 |
| Konzentration | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 559 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 200726 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |