Learn More
Abnova™ Human FAM122A Full-length ORF (NP_612206.3, 1 a.a. - 287 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00116224-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16127323
  • 379.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MAQEKMELDLELPPGTGGSPAEGGGSGGGGGLRRSNSAPLIHGLSDTSPVFQAEAPSARRNSTTFPSRHGLLLPASPVRMHSSRLHQIKQEEGMDLINRETVHEREVQTAMQISHSWEESFSLSDNDVEKSASPKRIDFIPVSPAPSPTRGIGKQCFSPSLQSFVSSNGLPPSPIPSPTTRFTTRRSQSPINCIRPSVLGPLKRKCEMETEYQPKRFFQGITNMLSSDVAQLSDPGVCVSSDTLDGNSSSAGSSCNSPAKVSTTTDSPVSPAQAASPFIPLDELSSK
Spezifikation
Spezifikation
NP_612206.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
56.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C9orf42/MGC17347
FAM122A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
116224
FAM122A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAQEKMELDLELPPGTGGSPAEGGGSGGGGGLRRSNSAPLIHGLSDTSPVFQAEAPSARRNSTTFPSRHGLLLPASPVRMHSSRLHQIKQEEGMDLINRETVHEREVQTAMQISHSWEESFSLSDNDVEKSASPKRIDFIPVSPAPSPTRGIGKQCFSPSLQSFVSSNGLPPSPIPSPTTRFTTRRSQSPINCIRPSVLGPLKRKCEMETEYQPKRFFQGITNMLSSDVAQLSDPGVCVSSDTLDGNSSSAGSSCNSPAKVSTTTDSPVSPAQAASPFIPLDELSSK
RUO
FAM122A