missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human FABP8 / PMP2 Protein, His Tag

auf Anfrage

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002668.1
Molekulargewicht 15.7 kDa
Quelle Human FABP8, His Tag (PM2-H5149) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ser 2 - Val 132 (Accession # P02689-1).
Immunogen Ser 2 - Val 132
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15827547
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
PM2-H5149-100UG
100 μg
auf Anfrage
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

15837547
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
PM2-H5149-1MG
1 mg
auf Anfrage
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Beschreibung

Beschreibung

Myelin P2 protein (PMP2) is also known as peripheral myelin protein 2, which is a cytosolic protein found primarily in peripheral nerves. PMP2 is a small, basic, and cytoplasmic lipid binding protein of peripheral myelin. Also, PMP2 may play a role in lipid transport protein in Schwann cells. Furthermore, PMP2 may bind cholesterol.

This protein carries a polyhistidine tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 15.7 kDa. The protein migrates as 16 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).
Spezifikation

Spezifikation

NP_002668.1
Human FABP8, His Tag (PM2-H5149) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ser 2 - Val 132 (Accession # P02689-1).
-20°C
FABP8
Human
PBS, pH7.4
E.coli
Other Recombinant Proteins
15.7 kDa
Ser 2 - Val 132
PMP2,Myelin P2 protein,FABP8,M-FABP,MP2,P2
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications