Learn More
Abnova™ Human F2RL3 Partial ORF (NP_003941, 18 a.a. - 82 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003941
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9002
Molekulargewicht 32.89kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009002-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009002-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Coagulation factor II (thrombin) receptor-like 3 (F2RL3) is a member of the large family of 7-transmembrane-region receptors that couple to guanosine-nucleotide-binding proteins. F2RL3 is also a member of the protease-activated receptor family. F2RL3 is activated by proteolytic cleavage of its extracellular amino terminus. The new amino terminus functions as a tethered ligand and activates the receptor. F2RL3 is activated by thrombin and trypsin. [provided by RefSeq]
Sequence: GGTQTPSVYDESGSTGGGDDSTPSILPAPRGYPGQVCANDSDTLELPDSSRALLLGWVPTRLVPA
Spezifikation
Spezifikation
NP_003941
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.89kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PAR4
F2RL3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9002
F2RL3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GGTQTPSVYDESGSTGGGDDSTPSILPAPRGYPGQVCANDSDTLELPDSSRALLLGWVPTRLVPA
RUO
F2RL3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications