Learn More
Abnova™ Human F11 native Protein from human plasma
Artikelnummer. 16008096
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. 16008096
Marke: Abnova™ P4951.100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for SDS-PAGE
This gene encodes coagulation factor XI of the blood coagulation cascade. This protein is present in plasma as a zymogen, which is a unique plasma coagulation enzyme because it exists as a homodimer consisting of two identical polypeptide chains linked by disulfide bonds. During activation of the plasma factor XI, an internal peptide bond is cleaved by factor XIIa (or XII) in each of the two chains, resulting in activated factor XIa, a serine protease composed of two heavy and two light chains held together by disulfide bonds. This activated plasma factor XI triggers the middle phase of the intrisic pathway of blood coagulation by activating factor IX. Defects in this factor lead to Rosenthal syndrome, a blood coagulation abnormality. [provided by RefSeq]
Spezifikation
Konzentration 0.37 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung In 4mM sodium acetate, 0.15 M NaCl, pH 5.3
Gen-ID (Entrez) 2160
Molekulargewicht 80kDa
Name F11 (Human) Native Protein
Vorbereitungsmethode Native protein purified from human plasma
Reinigungsverfahren Multi-step chromatography
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FXI/MGC141891
Gebräuchliche Bezeichnung F11
Gensymbol F11
Spezies Human
Proteinmarkierung None
Expressionssystem Native protein purified from human plasma
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >98% by SDS-PAGE