Learn More
Abnova™ Human EXTL1 Partial ORF (NP_004446, 141 a.a. - 241 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127854
Abnova™ Human EXTL1 Partial ORF (NP_004446, 141 a.a. - 241 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127854
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127854
Marke: Abnova™ H00002134Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene is a member of the multiple exostoses (EXT) family of glycosyltransferases, which function in the chain polymerization of heparan sulfate and heparin. The encoded protein harbors alpha 1,4- N-acetylglucosaminyltransferase activity, and is involved in chain elongation of heparan sulfate and possibly heparin. [provided by RefSeq]
Sequence: AQTGECSSMPLQWNRGRNHLVLRLHPAPCPRTFQLGQAMVAEASPTVDSFRPGFDVALPFLPEAHPLRGGAPGQLRQHSPQPGVALLALEEERGGWRTADT
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004446
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2134
Molekulargewicht 36.85kDa
Name EXTL1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen AQTGECSSMPLQWNRGRNHLVLRLHPAPCPRTFQLGQAMVAEASPTVDSFRPGFDVALPFLPEAHPLRGGAPGQLRQHSPQPGVALLALEEERGGWRTADT
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias EXTL/MGC70794
Gebräuchliche Bezeichnung EXTL1
Gensymbol EXTL1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human EXTL1 Partial ORF (NP_004446, 141 a.a. - 241 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >