Learn More
Abnova™ Human EVC Partial ORF (NP_055371, 493 a.a. - 602 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055371
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2121
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16127834
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002121-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16117834
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002121-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein containing a leucine zipper and a transmembrane domain. This gene has been implicated in both Ellis-van Creveld syndrome (EvC) and Weyers acrodental dysostosis. [provided by RefSeq]
Sequence: VLERQRLMQCDLEEEENVRATEAVVALCQELYFSTVDTFQKFVDALFLQTLPGMTGLPPEECDYLRQEVQENAAWQLGKSNRFRRQQWKLFQELLEQDQQVWMEECALSS
Spezifikation
Spezifikation
NP_055371
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DWF-1/EVC1/EVCL/MGC105107
EVC
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2121
EVC (Human) Recombinant Protein (Q01)
VLERQRLMQCDLEEEENVRATEAVVALCQELYFSTVDTFQKFVDALFLQTLPGMTGLPPEECDYLRQEVQENAAWQLGKSNRFRRQQWKLFQELLEQDQQVWMEECALSS
RUO
EVC