missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humaner Östrogen-Rezeptor alpha, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
ESR1 Synthetisches Peptid, PEP-1620, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von ESR1 überein. PEP-1620 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34577 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 2099 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | P03372 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Human Östrogen-Rezeptor alpha |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur