Learn More
Abnova™ Human ESPL1 Partial ORF (NP_036423, 586 a.a. - 701 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036423
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9700
Molekulargewicht 38.5kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16151176
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009700-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16141176
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009700-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stable cohesion between sister chromatids before anaphase and their timely separation during anaphase are critical for chromosome inheritance. In vertebrates, sister chromatid cohesion is released in 2 steps via distinct mechanisms. The first step involves phosphorylation of STAG1 (MIM 604358) or STAG2 (MIM 604359) in the cohesin complex. The second step involves cleavage of the cohesin subunit SCC1 (RAD21; MIM 606462) by ESPL1, or separase, which initiates the final separation of sister chromatids (Sun et al., 2009 [PubMed 19345191]).[supplied by OMIM]
Sequence: REELQAYKAVRADTGQERFNIICDLLELSPEETPAGAWARATHLVELAQVLCYHDFTQQTNCSALDAIREALQLLDSVRPEAQARDQLLDDKAQALLWLYICTLEAKIQEGIERDR
Spezifikation
Spezifikation
NP_036423
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
38.5kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ESP1/FLJ46492/KIAA0165/SEPARASE/SEPARIN
ESPL1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9700
ESPL1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
REELQAYKAVRADTGQERFNIICDLLELSPEETPAGAWARATHLVELAQVLCYHDFTQQTNCSALDAIREALQLLDSVRPEAQARDQLLDDKAQALLWLYICTLEAKIQEGIERDR
RUO
ESPL1