missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Erythropoietin/EPO DuoSet ELISA
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 5 Platten)
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
The Human Erythropoietin DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Erythropoietin.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 3.12 - 200mIU/mL |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 2056 |
| Menge | 1 Kit (für 5 Platten) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | ECYT5, EP, EPO, epoetin, erythropoietin, MGC138142, MVCD2 |
| Ziel | Erythropoietin/EPO |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur