missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human ERR beta/NR3B2 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications
Marke: R&D Systems PP-H6705-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ERR beta/NR3B2 Monoclonal specifically detects ERR beta/NR3B2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
Spezifikation
| ERR beta/NR3B2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| A liquid formulation in physiologic saline with 0.1% NaN 3 . with 0.1% Sodium Azide | |
| ESRRB | |
| Recombinant human ERRβ (amino acids 3 – 100) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation | |
| H6705 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunoprecipitation | |
| ERR2, ESRL2, ESRRB, estrogen-related receptor beta, NR3B2 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 2103 | |
| Store the unopened product at -70 degreesC. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur