Learn More
Abnova™ Human ERGIC2 Full-length ORF (AAH64522.1, 1 a.a. - 215 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
ERGIC2, or PTX1, is a ubiquitously expressed nuclear protein that is downregulated in prostate carcinoma (Kwok et al., 2001 [PubMed 11445006]).[supplied by OMIM]
Sequence: MRRLNRKKTLSLVKELDAFPKVPESYVETSASGGTVSLIAFTTMALLTIMEFSVYQDTWMKYEYEVDKDFSSKLRINIDITVAMKCQYVGADVLDLAETMFASADGLVYEPTVFDLSPQQKEWQRMLQLIQSRLQEEHSLQDVIFKSAFKSTSTALPPREDDSSQSPNACRIHGHLYVNKVAGNFHITVGQFHILVVMHIWQHLSTMNLTIFLIE
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH64522.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 51290 |
Molekulargewicht | 51kDa |
Name | ERGIC2 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 25 μg |
Immunogen | MRRLNRKKTLSLVKELDAFPKVPESYVETSASGGTVSLIAFTTMALLTIMEFSVYQDTWMKYEYEVDKDFSSKLRINIDITVAMKCQYVGADVLDLAETMFASADGLVYEPTVFDLSPQQKEWQRMLQLIQSRLQEEHSLQDVIFKSAFKSTSTALPPREDDSSQSPNACRIHGHLYVNKVAGNFHITVGQFHILVVMHIWQHLSTMNLTIFLIE |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human ERGIC2 Full-length ORF (AAH64522.1, 1 a.a. - 215 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur