Learn More
Abnova™ Human ERCC6 Partial ORF (NP_000115, 1394 a.a. - 1493 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16134641
Abnova™ Human ERCC6 Partial ORF (NP_000115, 1394 a.a. - 1493 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16134641
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16134641
Marke: Abnova™ H00002074Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a DNA-binding protein that is important in transcription-coupled excision repair. The protein has ATP-stimulated ATPase activity; there are contradictory publications reporting presence or absence of helicase activity. The protein appears to interact with several transcription and excision repair proteins, and may promote complex formation at repair sites. Mutations in this gene result in Cockayne syndrome type B. [provided by RefSeq]
Sequence: RARNHLILPERLESESGHLQEASALLPTTEHDDLLVEMRNFIAFQAHTDGQASTREILQEFESKLSASQSCVFRELLRNLCTFHRTSGGEGIWKLKPEYC
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000115
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2074
Molekulargewicht 36.74kDa
Name ERCC6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen RARNHLILPERLESESGHLQEASALLPTTEHDDLLVEMRNFIAFQAHTDGQASTREILQEFESKLSASQSCVFRELLRNLCTFHRTSGGEGIWKLKPEYC
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ARMD5/CKN2/COFS/COFS1/CSB/RAD26
Gebräuchliche Bezeichnung ERCC6
Gensymbol ERCC6
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ERCC6 Partial ORF (NP_000115, 1394 a.a. - 1493 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >