Learn More
Abnova™ Human EPN1 Full-length ORF (NP_037465.2, 1 a.a. - 550 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_037465.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 29924
Molekulargewicht 83.9kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129192
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00029924-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119192
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00029924-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
EPN1 is an endocytic accessory protein that interacts with EPS15 (MIM 600051), the alpha subunit of the clathrin adaptor AP2 (AP2A1; MIM 601026), and clathrin (see MIM 118960), as well as with other accessory proteins for the endocytosis of clathrin-coated vesicles.[supplied by OMIM]
Sequence: MSTSSLRRQMKNIVHNYSEAEIKVREATSNDPWGPSSSLMSEIADLTYNVVAFSEIMSMIWKRLNDHGKNWRHVYKAMTLMEYLIKTGSERVSQQCKENMYAVQTLKDFQYVDRDGKDQGVNVREKAKQLVALLRDEDRLREERAHALKTKEKLAQTATASSAAVGSGPPPEAEQAWPQSSGEEELQLQLALAMSKEEADQEERIRRGDDLRLQMAIEESKRETGGKEESSLMDLADVFTAPAPAPTTDPWGGPAPMAAAVPTAAPTSDPWGGPPVPPAADPWGGPAPTPASGDPWRPAAPAGPSVDPWGGTPAPAAGEGPTPDPWGSSDGGVPVSGPSASDPWTPAPAFSDPWGGSPAKPSTNGTTAGGFDTEPDEFSDFDRLRTALPTSGSSAGELELLAGEVPARSPGAFDMSGVRGSLAEAVGSPPPAATPTPTPPTRKTPESFLGPNAALVDLDSLVSRPGPTPPGAKASNPFLPGGGPATGPSVTNPFQPAPPATLTLNQLRLSPVPPVPGAPPTYISPLGGGPGLPPMMPPGPPAPNTNPFLL
Spezifikation
Spezifikation
NP_037465.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
83.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSTSSLRRQMKNIVHNYSEAEIKVREATSNDPWGPSSSLMSEIADLTYNVVAFSEIMSMIWKRLNDHGKNWRHVYKAMTLMEYLIKTGSERVSQQCKENMYAVQTLKDFQYVDRDGKDQGVNVREKAKQLVALLRDEDRLREERAHALKTKEKLAQTATASSAAVGSGPPPEAEQAWPQSSGEEELQLQLALAMSKEEADQEERIRRGDDLRLQMAIEESKRETGGKEESSLMDLADVFTAPAPAPTTDPWGGPAPMAAAVPTAAPTSDPWGGPPVPPAADPWGGPAPTPASGDPWRPAAPAGPSVDPWGGTPAPAAGEGPTPDPWGSSDGGVPVSGPSASDPWTPAPAFSDPWGGSPAKPSTNGTTAGGFDTEPDEFSDFDRLRTALPTSGSSAGELELLAGEVPARSPGAFDMSGVRGSLAEAVGSPPPAATPTPTPPTRKTPESFLGPNAALVDLDSLVSRPGPTPPGAKASNPFLPGGGPATGPSVTNPFQPAPPATLTLNQLRLSPVPPVPGAPPTYISPLGGGPGLPPMMPPGPPAPNTNPFLL
RUO
EPN1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
29924
EPN1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EPN1