Learn More
Invitrogen™ Human EPM2A Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15235389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15235389 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15235389 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP1478
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human EPM2A. PEP-1478 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-34436.
The Epilepsy, progressive myoclonus type 2A protein (EPM2A) is a dual-specificity phosphatase that associates with polyribosomes. Mutations in this gene have been associated with myoclonic epilepsy of Lafora. EPM2A interacts with a number of proteins known to be involved in glycogen metabolism and has been shown to have robust phosphatase activity against a phosphorylated complex carbohydrate, suggesting that EPM2A may be involved in the regulation of glycogen metabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 7957
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer O95278
Gebräuchliche Bezeichnung EPM2A
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias epilepsy, progressive myoclonic epilepsy, type 2 gene alpha; epilepsy, progressive myoclonus type 2, Lafora disease (laforin); epilepsy, progressive myoclonus type 2A; epilepsy, progressive myoclonus type 2A, Lafora disease (laforin); EPM2; EPM2A; EPM2A glucan phosphatase, laforin; EPM2A, laforin glucan phosphatase; glucan phosphatase; Glycogen phosphatase; Lafora PTPase; laforin; LAFPTPase; MELF; RP1-28C20.2; Tg(TcraK,TcrbK)TG-BFlv; TG-B
Gensymbol EPM2A
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS