Learn More
Abnova™ Human EPB42 Partial ORF (NP_000110.1, 623 a.a. - 721 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000110.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2038
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16137694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002038-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16127694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002038-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erythrocyte membrane protein band 4.2 is an ATP-binding protein which may regulate the association of protein 3 with ankyrin. It probably has a role in erythrocyte shape and mechanical property regulation. Mutations in the EPB42 gene are associated with recessive spherocytic elliptocytosis and recessively transmitted hereditary hemolytic anemia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KMPEKAEQYQPLTASVSLQNSLDAPMEDCVISILGRGLIHRERSYRFRSVWPENTMCAKFQFTPTHVGLQRLTVEVDCNMFQNLTNYKSVTVVAPELSA
Spezifikation
Spezifikation
NP_000110.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC116735/MGC116737/PA
EPB42
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2038
EPB42 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KMPEKAEQYQPLTASVSLQNSLDAPMEDCVISILGRGLIHRERSYRFRSVWPENTMCAKFQFTPTHVGLQRLTVEVDCNMFQNLTNYKSVTVVAPELSA
RUO
EPB42