Learn More
Abnova™ Human EOMES Partial ORF (NP_005433, 547 a.a. - 645 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128415
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human EOMES Partial ORF (NP_005433, 547 a.a. - 645 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128415
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128415
Marke: Abnova™ H00008320Q01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of a conserved protein family that shares a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. A similiar gene disrupted in mice is shown to be essential during trophoblast development and gastrulation. [provided by RefSeq]
Sequence: PYGIKSLPLQTSHALGYYPDPTFPAMAGWGGRGSYQRKMAAGLPWTSRTSPTVFSEDQLSKEKVKEEIGSSWIETPPSIKSLDSNDSGVYTSACKRRRL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005433
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8320
Molekulargewicht 36.63kDa
Name EOMES (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen PYGIKSLPLQTSHALGYYPDPTFPAMAGWGGRGSYQRKMAAGLPWTSRTSPTVFSEDQLSKEKVKEEIGSSWIETPPSIKSLDSNDSGVYTSACKRRRL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias TBR2
Gebräuchliche Bezeichnung EOMES
Gensymbol EOMES
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human EOMES Partial ORF (NP_005433, 547 a.a. - 645 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >