Learn More
Abnova™ Human ENTPD2 Partial ORF (NP_982293.1, 187 a.a. - 275 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16125894
Abnova™ Human ENTPD2 Partial ORF (NP_982293.1, 187 a.a. - 275 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16125894
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16125894
Marke: Abnova™ H00000954Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is the type 2 enzyme of the ecto-nucleoside triphosphate diphosphohydrolase family (E-NTPDase). E-NTPDases are a family of ecto-nucleosidases that hydrolyze 5'-triphosphates. This ecto-ATPase is an integral membrane protein. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: GRWFRPRKGTLGAMDLGGASTQITFETTSPAEDRASEVQLHLYGQHYRVYTHSFLCYGRDQVLQRLLASALQTHGFHPCWPRGFSTQVL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_982293.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 954
Molekulargewicht 35.53kDa
Name ENTPD2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen GRWFRPRKGTLGAMDLGGASTQITFETTSPAEDRASEVQLHLYGQHYRVYTHSFLCYGRDQVLQRLLASALQTHGFHPCWPRGFSTQVL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CD39L1/NTPDase-2
Gebräuchliche Bezeichnung ENTPD2
Gensymbol ENTPD2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ENTPD2 Partial ORF (NP_982293.1, 187 a.a. - 275 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >