Learn More
Abcam Menschliche ENPP2 (ATX) Knockout-HeLa-Zelllinie
Product Code. 32157786 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Menge:
2 x 1.000.000 Zellen
Unit Size:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
32157786 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 32157786 Supplier Abcam Supplier No. ab2653772x1000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
ENPP2 KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert von Western Blot. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9 erreicht, 29 bp Deletion in Exon 10 und 8 bp Deletion in Exon 10. Um sowohl Knockout als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wähle 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen. Um ...
ENPP2 KO Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert von Western Blot. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9 erreicht, 29 bp Deletion in Exon 10 und 8 bp Deletion in Exon 10. Um sowohl Knockout als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: Wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen aus.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Specifications
Menge 2 x 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO