missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Endoglycan/PODXL2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18013352
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18013352 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18013352 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF1524

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Endoglycan/PODXL2 Polyclonal specifically detects Endoglycan/PODXL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Endoglycan/PODXL2
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready
Gen-Zugriffsnummer Q9NZ53
Gen-Alias endoglycan, PODLX2, podocalyxin-like 2, podocalyxin-like protein 2, PODXL2
Gensymbole PODXL2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Endoglycan/PODXL2 Gly33-Thr500 Accession # Q9NZ53
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50512
Testspezifität Detects human Endoglycan/PODXL2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 5% cross-reactivity with recombinant human PODXL.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.