Learn More
Invitrogen™ Human EN-RAGE/S100A12 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7219352
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17184919
Marke: Invitrogen™ EH170RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Human EN-RAGE/S100A12 quantitates human EN-RAGE/S100A12 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human EN-RAGE/S100A12.
S100A12 ist ein Mitglied der S100-Familie von Proteinen, die Calcium-bindende 2-EF-Hand-Motive enthalten. S100-Proteine sind im Zytoplasma und/oder Zellkern einer Vielzahl von Zellen lokalisiert und an der Regulierung einer Reihe zellulärer Prozesse beteiligt, wie z. B. Zellzyklus-Progression und -Differenzierung. S100A12 ist mutmaßlich an spezifischen Kalzium-abhängigen Signaltransduktionswegen beteiligt; seine regulatorischen Auswirkungen auf zytoskelettale Komponenten können verschiedene Aktivitäten der Neutrophilen modulieren. S100A12 ist auch ein Ligand für RAGE. Die Interaktion mit RAGE auf mononukleären Phagozyten, Lymphozyten und Endothel löst eine zelluläre Aktivierung aus. Der Kernfaktor Kappa B, ein wichtiger Transkriptionsfaktor für entzündliche Ereignisse, wird durch S100A12/RAGE aktiviert. Für S100A12 sind auch antimikrobielle Eigenschaften nachgewiesen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer CAAF1; CAC; Calcitermin; Kalziumbindungsprotein in Fruchtwasser 1; Calgranulin C; Calgranulin-C; CGRP; EN RAGE; Wut; EN-RAGE; Extrazelluläres neu identifizierter RAGE-bindender Protein; Migrationshemmungsfaktor-bezogenes Protein 6; MRP6; MRP-6; Neutrophill S100-Protein; p6; Protein S100 A12; Protein S100-A12; S100 Calciumbindungsprotein A12; S100 Calciumbindungsprotein A12; S100 Calciumbindungsprotein A12 (Calgranulin C); S100A12
Assay-Bereich 0,82 bis 200 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,82 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P80511.
Gensymbol S100A12.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel S100A12.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min