Learn More
Abnova™ Human ELMO1 Partial ORF (AAH03051, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131366
Abnova™ Human ELMO1 Partial ORF (AAH03051, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131366
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131366
Marke: Abnova™ H00009844Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene interacts with the dedicator of cyto-kinesis 1 protein to promote phagocytosis and effect cell shape changes. Similarity to a C. elegans protein suggests that this protein may function in apoptosis and in cell migration. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MQVVKEQVMRALTTKPSSLDQFKSKLQNLSYTEILKIRQSERMNQEDFQSRPILELKEKIQPEILELIKQQRLNRLVEGTCFRKLNARRRQDKFWYCRLS
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH03051
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9844
Molekulargewicht 36.63kDa
Name ELMO1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MQVVKEQVMRALTTKPSSLDQFKSKLQNLSYTEILKIRQSERMNQEDFQSRPILELKEKIQPEILELIKQQRLNRLVEGTCFRKLNARRRQDKFWYCRLS
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CED-12/CED12/ELMO-1/KIAA0281/MGC126406
Gebräuchliche Bezeichnung ELMO1
Gensymbol ELMO1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ELMO1 Partial ORF (AAH03051, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >