Learn More
Abnova™ Human ELMO1 Partial ORF (AAH03051, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH03051
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9844
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131366
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009844-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121366
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009844-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene interacts with the dedicator of cyto-kinesis 1 protein to promote phagocytosis and effect cell shape changes. Similarity to a C. elegans protein suggests that this protein may function in apoptosis and in cell migration. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MQVVKEQVMRALTTKPSSLDQFKSKLQNLSYTEILKIRQSERMNQEDFQSRPILELKEKIQPEILELIKQQRLNRLVEGTCFRKLNARRRQDKFWYCRLS
Spezifikation
Spezifikation
AAH03051
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CED-12/CED12/ELMO-1/KIAA0281/MGC126406
ELMO1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9844
ELMO1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MQVVKEQVMRALTTKPSSLDQFKSKLQNLSYTEILKIRQSERMNQEDFQSRPILELKEKIQPEILELIKQQRLNRLVEGTCFRKLNARRRQDKFWYCRLS
RUO
ELMO1