Learn More
Abnova™ Human ELAC2 Partial ORF (NP_060597.3, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129446
Abnova™ Human ELAC2 Partial ORF (NP_060597.3, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129446
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129446
Marke: Abnova™ H00060528Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene has a C-terminal domain with tRNA 3' processing endoribonuclease activity, which catalyzes the removal of the 3' trailer from precursor tRNAs. The protein also interacts with activated Smad family member 2 (Smad2) and its nuclear partner forkhead box H1 (also known as FAST-1), and reduced expression can suppress transforming growth factor-beta induced growth arrest. Mutations in this gene result in an increased risk of prostate cancer. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: WALCSLLRSAAGRTMSQGRTISQAPARRERPRKDPLRHLRTREKRGPSGCSGGPNTVYLQVVAAGSRDSGAALYVFSEFNRYLFNCGEGVQRLMQEHKL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060597.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 60528
Molekulargewicht 36.63kDa
Name ELAC2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen WALCSLLRSAAGRTMSQGRTISQAPARRERPRKDPLRHLRTREKRGPSGCSGGPNTVYLQVVAAGSRDSGAALYVFSEFNRYLFNCGEGVQRLMQEHKL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ELC2/FLJ10530/FLJ36693/FLJ42848/HPC2
Gebräuchliche Bezeichnung ELAC2
Gensymbol ELAC2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ELAC2 Partial ORF (NP_060597.3, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >