missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human EIF6 Full-length ORF (NP_002203.1, 1 a.a. - 245 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002203.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3692
Molekulargewicht 53kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16139477
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003692-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16129477
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003692-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Hemidesmosomes are structures which link the basal lamina to the intermediate filament cytoskeleton. An important functional component of hemidesmosomes is the integrin beta-4 subunit (ITGB4), a protein containing two fibronectin type III domains. The protein encoded by this gene binds to the fibronectin type III domains of ITGB4 and may help link ITGB4 to the intermediate filament cytoskeleton. The encoded protein, which is insoluble and found both in the nucleus and in the cytoplasm, can function as a translation initiation factor and prevent the association of the 40S and 60S ribosomal subunits. Multiple transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: MAVRASFENNCEIGCFAKLTNTYCLVAIGGSENFYSVFEGELSDTIPVVHASIAGCRIIGRMCVGNRHGLLVPNNTTDQELQHIRNSLPDTVQIRRVEERLSALGNVTTCNDYVALVHPDLDRETEEILADVLKVEVFRQTVADQVLVGSYCVFSNQGGLVHPKTSIEDQDELSSLLQVPLVAGTVNRGSEVIAAGMVVNDWCAFCGLDTTSTELSVVESVFKLNEAQPSTIATSMRDSLIDSLT
Spezifikation

Spezifikation

NP_002203.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
53kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAVRASFENNCEIGCFAKLTNTYCLVAIGGSENFYSVFEGELSDTIPVVHASIAGCRIIGRMCVGNRHGLLVPNNTTDQELQHIRNSLPDTVQIRRVEERLSALGNVTTCNDYVALVHPDLDRETEEILADVLKVEVFRQTVADQVLVGSYCVFSNQGGLVHPKTSIEDQDELSSLLQVPLVAGTVNRGSEVIAAGMVVNDWCAFCGLDTTSTELSVVESVFKLNEAQPSTIATSMRDSLIDSLT
RUO
EIF6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
3692
EIF6 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
2/CAB/EIF3A/ITGB4BP/b/b(2)gcn/gcn/p27BBP
EIF6
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications