Learn More
Abnova™ Human EIF2S3 Partial ORF (NP_001406, 383 a.a. - 472 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127534
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: GVRTEGDKKAAKVQKLSKNEVLMVNIGSLSTGGRVSAVKADLGKIVLTNPVCTEVGEKIALSRRVEKHWRLIGWGQIRRGVTIKPTVDDD
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001406
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1968
Molekulargewicht 35.64kDa
Name EIF2S3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen GVRTEGDKKAAKVQKLSKNEVLMVNIGSLSTGGRVSAVKADLGKIVLTNPVCTEVGEKIALSRRVEKHWRLIGWGQIRRGVTIKPTVDDD
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias EIF2/EIF2G/EIF2gamma/eIF-2gA
Gebräuchliche Bezeichnung EIF2S3
Gensymbol EIF2S3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human EIF2S3 Partial ORF (NP_001406, 383 a.a. - 472 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >