Learn More
Abnova™ Human EIF2C1 Partial ORF (NP_036331, 101 a.a. - 200 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16125536
Verfügbar ab: 27-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human EIF2C1 Partial ORF (NP_036331, 101 a.a. - 200 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16125536
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16125536
Marke: Abnova™ H00026523Q01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of the Argonaute family of proteins which play a role in RNA interference. The encoded protein is highly basic, and contains a PAZ domain and a PIWI domain. It may interact with dicer1 and play a role in short-interfering-RNA-mediated gene silencing. This gene is located on chromosome 1 in a cluster of closely related family members including argonaute 3, and argonaute 4. [provided by RefSeq]
Sequence: VTALPIGNERVDFEVTIPGEGKDRIFKVSIKWLAIVSWRMLHEALVSGQIPVPLESVQALDVAMRHLASMRYTPVGRSFFSPPEGYYHPLGGGREVWFGF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036331
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 26523
Molekulargewicht 36.74kDa
Name EIF2C1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen VTALPIGNERVDFEVTIPGEGKDRIFKVSIKWLAIVSWRMLHEALVSGQIPVPLESVQALDVAMRHLASMRYTPVGRSFFSPPEGYYHPLGGGREVWFGF
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias AGO1/DKFZp686M13167/EIF2C/GERP95/Q99
Gebräuchliche Bezeichnung EIF2C1
Gensymbol EIF2C1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human EIF2C1 Partial ORF (NP_036331, 101 a.a. - 200 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >