Learn More
Abnova™ Human EGLN1 Full-length ORF (AAH05369.1, 1 a.a. - 128 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130663
Abnova™ Human EGLN1 Full-length ORF (AAH05369.1, 1 a.a. - 128 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130663
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130663
Marke: Abnova™ H00054583P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MVACYPGNGTGYVRHVDNPNGDGRCVTCIYYLNKDWDAKVSGGILRIFPEGKAQFADIEPKFDRLLFFWSDRRNPHEVQPAYATRYAITVWYFDADERARAKVKYLTGEKGVRVELNKPSDSVGKDVF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH05369.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 54583
Molekulargewicht 41kDa
Name EGLN1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MVACYPGNGTGYVRHVDNPNGDGRCVTCIYYLNKDWDAKVSGGILRIFPEGKAQFADIEPKFDRLLFFWSDRRNPHEVQPAYATRYAITVWYFDADERARAKVKYLTGEKGVRVELNKPSDSVGKDVF
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C1orf12/DKFZp761F179/ECYT3/HIFPH2/HPH2/PHD2/SM-20/SM20/ZMYND6
Gebräuchliche Bezeichnung EGLN1
Gensymbol EGLN1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human EGLN1 Full-length ORF (AAH05369.1, 1 a.a. - 128 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >