Learn More
Abnova™ Human EGLN1 Full-length ORF (AAH05369.1, 1 a.a. - 128 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00054583-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16140663
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MVACYPGNGTGYVRHVDNPNGDGRCVTCIYYLNKDWDAKVSGGILRIFPEGKAQFADIEPKFDRLLFFWSDRRNPHEVQPAYATRYAITVWYFDADERARAKVKYLTGEKGVRVELNKPSDSVGKDVF
Spezifikation
Spezifikation
AAH05369.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
41kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C1orf12/DKFZp761F179/ECYT3/HIFPH2/HPH2/PHD2/SM-20/SM20/ZMYND6
EGLN1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54583
EGLN1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MVACYPGNGTGYVRHVDNPNGDGRCVTCIYYLNKDWDAKVSGGILRIFPEGKAQFADIEPKFDRLLFFWSDRRNPHEVQPAYATRYAITVWYFDADERARAKVKYLTGEKGVRVELNKPSDSVGKDVF
RUO
EGLN1