Learn More
Abnova™ Human EEF1B2 Partial ORF (NP_001950.1, 29 a.a. - 91 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16124371
Abnova™ Human EEF1B2 Partial ORF (NP_001950.1, 29 a.a. - 91 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16124371
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16124371
Marke: Abnova™ H00001933Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a translation elongation factor. The protein is a guanine nucleotide exchange factor involved in the transfer of aminoacylated tRNAs to the ribosome. Alternative splicing results in three transcript variants which differ only in the 5' UTR. [provided by RefSeq]
Sequence: VPSQADVAVFEAVSSPPPADLCHALRWYNHIKSYEKEKASLPGVKKALGKYGPADVEDTTGSG
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001950.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1933
Molekulargewicht 32.56kDa
Name EEF1B2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen VPSQADVAVFEAVSSPPPADLCHALRWYNHIKSYEKEKASLPGVKKALGKYGPADVEDTTGSG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias EEF1B/EEF1B1/EF1B
Gebräuchliche Bezeichnung EEF1B2
Gensymbol EEF1B2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human EEF1B2 Partial ORF (NP_001950.1, 29 a.a. - 91 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >