Learn More
Abnova™ Human ECSIT Full-length ORF (AAH00193, 1 a.a. - 431 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00051295-P02.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16119872
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MSWVQATLLARGLCRAWGGTCGAALTGTSISQVPRRLPRGLHCSAAAHSSEQSLVPSPPEPRQRPTKALVPFEDLFGQAPGGERDKASFLQTVQKFAEHSVRKRGHIDFIYLALRKMREYGVERDLAVYNQLLNIFPKEVFRPRNIIQRIFVHYPRQQECGIAVLEQMENHGVMPNKETEFLLIQIFGRKSYPMLKLVRLKLWFPRFMNVNPFPVPRDLPQDPVELAMFGLRHMEPDLSARVTIYQVPLPKDSTGAADPPQPHIVGIQSPDQQAALARHNPARPVFVEGPFSLWLRNKCVYYHILRADLLPPEEREVEETPEEWNLYYPMQLDLEYVRSGWDNYEFDINEVEEGPVFAMCMAGAHDQATMAKWIQGLQETNPTLAQIPVVFRLAGSTRELQTSSAGLEEPPLPEDHQEEDDNLQRQQQGQS
Spezifikation
Spezifikation
AAH00193
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
72.93kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SITPEC
ECSIT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
51295
ECSIT (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSWVQATLLARGLCRAWGGTCGAALTGTSISQVPRRLPRGLHCSAAAHSSEQSLVPSPPEPRQRPTKALVPFEDLFGQAPGGERDKASFLQTVQKFAEHSVRKRGHIDFIYLALRKMREYGVERDLAVYNQLLNIFPKEVFRPRNIIQRIFVHYPRQQECGIAVLEQMENHGVMPNKETEFLLIQIFGRKSYPMLKLVRLKLWFPRFMNVNPFPVPRDLPQDPVELAMFGLRHMEPDLSARVTIYQVPLPKDSTGAADPPQPHIVGIQSPDQQAALARHNPARPVFVEGPFSLWLRNKCVYYHILRADLLPPEEREVEETPEEWNLYYPMQLDLEYVRSGWDNYEFDINEVEEGPVFAMCMAGAHDQATMAKWIQGLQETNPTLAQIPVVFRLAGSTRELQTSSAGLEEPPLPEDHQEEDDNLQRQQQGQS
RUO
ECSIT