Learn More
Invitrogen™ Human ECM-1 ELISA Kit
Artikelnummer. 17174443
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17174443
Marke: Invitrogen™ EH165RB
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Human ECM-1 quantitates human ECM-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ECM-1.
Die Sekretorische Komponente ist ein epithelialer Transportrezeptor für polymeres IgA und IgM. Der Antikörper gegen die Sekretorische Komponente hat sich bei der Identifizierung von Adenokarzinomen als hilfreich erwiesen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer AI663821; EZM1; extrazelluläres Matrixprotein 1; p85; RP11-54A4.6; Secretory Component p85; Testikular Tissue-Protein Li 61; URBWD
Assay-Bereich 24 bis 6.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 24 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q16610.
Gensymbol ECM1.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel ECM1
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min