Learn More
Invitrogen™ Humanes DYRK2 , Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
DYRK2 Synthetisches Peptid, PEP-1239, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem DYRK2 überein. PEP-1239 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21125 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 8445 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q92630 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Human DYRK2 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |