Learn More
Abnova™ Human DST Partial ORF (NP_899236, 401 a.a. - 500 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_899236
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 667
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16142331
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000667-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16132331
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000667-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the plakin protein family of adhesion junction plaque proteins. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene, but the full-length nature of some variants has not been defined. It has been known that some isoforms are expressed in neural and muscle tissue, anchoring neural intermediate filaments to the actin cytoskeleton, and some isoforms are expressed in epithelial tissue, anchoring keratin-containing intermediate filaments to hemidesmosomes. Consistent with the expression, mice defective for this gene show skin blistering and neurodegeneration. [provided by RefSeq]
Sequence: EDKLILAGNALQSDSKRLESGVQFQNEAEIAGYILECENLLRQHVIDVQILIDGKYYQADQLVQRVAKLRDEIMALRNECSSVYSKGRILTTEQTKLMIS
Spezifikation
Spezifikation
NP_899236
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BP240/BPA/BPAG1/CATX-15/D6S1101/DKFZp564B2416/DMH/DT/FLJ46791/KIAA0465/KIAA1470/MACF2
DST
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
667
DST (Human) Recombinant Protein (Q01)
EDKLILAGNALQSDSKRLESGVQFQNEAEIAGYILECENLLRQHVIDVQILIDGKYYQADQLVQRVAKLRDEIMALRNECSSVYSKGRILTTEQTKLMIS
RUO
DST